Documentos clave
Z186759
PVC stopcock
L 60 mm, bore 4 mm, connections O.D. 6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 1 ea
Longitud
60 mm
calibre
4 mm
conexiones D.I.
6 mm
Descripción general
PVC stopcock for use with for 6 mm (1/4") tubing.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)