Documentos clave
Z180572
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 19 mm × 60 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 35,60
US$ 35,60
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 35,60
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 35,60
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
material
PTFE
feature
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 250 ‑ 500 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ace Glass 8082-04
W × L
19 mm × 60 mm
General description
Eliminates flip-over problem.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)