Documentos clave
Z418595
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 313,00
US$ 313,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 313,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 313,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
223 mm
capacidad
5,000 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)