Documentos clave
Z180564
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 19 mm × 40 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 15,70
US$ 15,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 15,70
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 15,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE
Características
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 100 ‑ 500 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8082-02
An × L
19 mm × 40 mm
Descripción general
Eliminates flip-over problem.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)