Documentos clave
Z177504
Sigma-Aldrich
Scienceware® bottle carrier
Holds 1 x 4 L bottle
Sinónimos:
bottle carriers, bottle holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 162,00
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 162,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
low-density polyethylene
descripción
Hole in dome permits tubing insertion for solvent transfer
Características
Holds 1 x 4 L bottle
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H16958-0000
diám. × Al
20 cm (8 in.) × 37 cm (14⅜ in.)
Descripción general
LDPE with poly-coated handles. Unique, tight-fitting, dome-top lid provides total protection for acid or solvent bottles. Accepts both US and metric size bottles.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)