Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 315,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 6505-0010
Feature:
Holds 6 x 0.5 L bottle
Material:
low-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
US$ 315,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
low-density polyethylene
feature
Holds 6 x 0.5 L bottle
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 6505-0010
color
bright yellow
General description
Carrier securely holds up to six standard 500 mL bottles. Cover latches securely to base. Carriers can be stacked when empty or full.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description bright yellow, low-density polyethylene | description Holds 1 x 2.5 L bottle | description Holds 1 x 4 L bottle | description L × W × H 14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm) |
| manufacturer/tradename Nalgene® 6505-0010 | manufacturer/tradename Nalgene® 6501-2500 | manufacturer/tradename Nalgene® 6501-4000 | manufacturer/tradename Nalgene® 7130-0010 |
| feature Holds 6 x 0.5 L bottle | feature Holds 1 x 2.5 L bottle | feature Holds 1 x 4 L bottle | feature - |
| material low-density polyethylene | material low-density polyethylene , epoxy-coated handle | material epoxy-coated handle, low-density polyethylene | material high-density polyethylene |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| color bright yellow | color - | color - | color - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?