Documentos clave
Z175781
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered, vacuum-jacketed Vigreux column
L 250 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.170,00
US$ 1.170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.170,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 1.170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
Joints ST/NS24/40 (2)
D.I.
19 mm
Longitud
250 mm
D.E.
38 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Vacuum-jacketed and strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. The silvering is inside the vacuum space and is completely sealed off. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)