Documentos clave
SYNC161100
Synthware vacuum jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 14/20, jacket H 130 mm
Sinónimos:
Synthware 161100, glass distilling column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 244,00
US$ 244,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 244,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 244,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C161100
funda P
130 mm
Descripción general
With 12 mm I.D. indentations to support packing material. Vacuum jacketed to improve performance .
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)