Each package has a packing volume of approximately 1 L. The mass is approximately 391.5 grams (0.86 lb). See the image below to review additional product specifications that may be of interest:
Z210536
Pro-Pak® distillation packing
0.16 in.2, 316 SS
Sinónimos:
Distillation Packing Material
Seleccione un Tamaño
US$ 943,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 943,00
Productos recomendados
envase
pkg of 1 L
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 662404
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
how much packing provided per unit sale??