Documentos clave
Z173398
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type adapter
Joint cap with stopcock, female joint: threaded 14/20
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 134,00
US$ 134,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 134,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
US$ 134,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Junta
female joint: threaded14/20
Descripción general
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)