Documentos clave
SYNA321420
Synthware vacuum adapter
female joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware A321420, glass vacuum adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 58,50
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 58,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A321420
Descripción general
Ideal for use as a vent or for the introduction of pressure/vacuum.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)