Documentos clave
Z152439
Sigma-Aldrich
Aldrich® mercury bubbler
joint: ST/NS 24/40, capacity 40 mL
Sinónimos:
bubblers, scientific bubblers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.100,00
US$ 1.100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.100,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 1.100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
40 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Permits increased pressure within reaction vessels. Internal reservoir prevents mercury from being drawn into reaction flask or pushed out of bubbler. Do not overfill with mercury. Allows solvents to boil at higher temperatures.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)