Documentos clave
Z165204
Red-rubber micro stoppers
L 50 mm
Sinónimos:
rubber stopper, rubber stoppers, stopper
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 56,60
US$ 56,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 56,60
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
US$ 56,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Longitud
50 mm
fondo diám.
3 mm
parte superior diám.
12.7 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)