Documentos clave
CLS762422
Pyrex® HDPE stopper, improved form
stopper joint: 22
Sinónimos:
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7624
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
joint: stopper22
fabricante / nombre comercial
Corning 7624-22
Descripción general
Blue and white stoppers with closed bottoms, made of linear high-density polyethylene. Improved design fully protects the neck in the event of accidental tipping.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)