Documentos clave
BR144382
BRAND® stopper
red rubber, H 20 mm, top diam. 12 mm
Sinónimos:
Stoppers
Seleccione un Tamaño
25 EA
US$ 24,80
US$ 24,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
US$ 24,80
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
US$ 24,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
red rubber
envase
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144382
Altura
20 mm
fondo diám.
8 mm
parte superior diám.
12 mm
Descripción general
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)