Documentos clave
Z162957
Zipper-top poly bag
size 4 in. × 6 in.
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 29,40
100 EA
US$ 49,70
US$ 29,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 29,40
100 EA
US$ 49,70
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
US$ 29,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
clear low-density polyethylene
tamaño
4 in. × 6 in.
grosor
4 mil
Descripción general
Zipper-top poly bag is see-through with a double-track zipper. It meets FDA and USDA specifications for food contact. The bags also have a helpful hang hole at the top.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)