As listed in the 'PROPERTIES' section of the Product Detail Page, this product is supplied as a pack of 50 bags.
Z183393
Foil/poly bag
size 4 1/2 in. × 8 in.
Sinónimos:
Polyethylene Bag
Seleccione un Tamaño
US$ 87,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 87,60
Productos recomendados
envase
pkg of 50 ea
tamaño
4 1/2 in. × 8 in.
grosor
5 mil
Categorías relacionadas
Descripción general
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
How many units come in the package?
1 answer-