Documentos clave
WHA10548232
Whatman® protein saver card accessories
Plastic ziploc bags 4 in. x 6 in., pack of 100 ea
Sinónimos:
Z699551, ziploc bag, ziploc bags
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10548232
Whatman Article No. 28417398 (US reference)
Descripción general
These durable bags provide convenient storage and protection for protein saver cards, ensuring safe handling and transport in laboratory environments.
Características y beneficios
  • 4" x 6"
  • 100EA
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)