Documentos clave
Z158267
Ace Enlarging Adapter
female joint: ST/NS 45/50, male joint: ST/NS 29/42
Sinónimos:
glass adapter, glass adapters
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 252,00
US$ 252,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 252,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 252,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS45/50
male joint: ST/NS29/42
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 500538
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)