Documentos
M000037A0
Millipore
Casete de indicador vacío de 37 mm con anillos y conexiones
Reload cassette with appropriate filters
Sinónimos:
Empty cassette
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
material
polystyrene
Quality Level
sterility
non-sterile
filter diam.
37 mm
filtration area
9 cm2
fitting
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
application(s)
environmental
shipped in
ambient
General description
Indicadores de aerosoles - M00003700, M000037A0
•Indicadores para el análisis de aerosoles vacíos
•Para utilizar con filtros Millipore de tipo MF (ésteres mezclados de celulosa)
′Los indicadores para el análisis de aerosoles de 37 mm de Millipore son portafiltros de plástico transparentes y desechables para utilizar con filtros Millipore de tipo MF (ésteres mezclados de celulosa). Un soporte de celulosa fino precinta el filtro entre las secciones del indicador para distribuir de manera uniforme el flujo de muestra sobre la superficie del filtro.
Un diseño de tres partes mantiene el filtro en su lugar cuando se retira la sección superior para el muestreo abierto de aerosoles. En cada paquete de indicador se marca el valor promedio del recuento de partículas de fondo (ABC) .
Aplicaciones:
Los indicadores para análisis de aerosoles están disponibles con membranas de ésteres de celulosa de 0,45 µm y 0,8 µm. Los indicadores de peso adaptado contienen dos filtros con un peso equivalente a 0,1 mg, lo que elimina la necesidad de pre-pesar el filtro de ensayo en los análisis gravimétricos.
Application
Vuelva a cargar la casete con los filtros adecuados
Principle
Vacío