Merck
Z152447
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with feed tube
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.540,00
US$ 1.540,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.540,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 1.540,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
male joint SJ35/20
joint stopcock19/38
intervalo de medición del volumen
500 mL (dry ice reservoir)
Descripción general
Für Büchi Rotationsverdampfer R110, R114, R124, und R151. Mit modifiziertem Zuflußrohr, zum Entleeren während der Destillation.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)