Merck
Z284211
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 250 mL
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 86,90
US$ 86,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 86,90
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
US$ 86,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Características
fits beaker size 250 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37146-0250
Diámetro
62 mm
Descripción general
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Información legal
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)