Documentos clave
Z136360
Giant-size molecular model components
single bonds, black, 8cm/Å
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 21,70
US$ 21,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 21,70
About This Item
Código UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
US$ 21,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Longitud
9 cm
color
black
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)