Documentos clave
Z126543
Automatic shut-off quick-disconnect
coupling insert, bore 1/4 in., for tubing i.d., 0.25 in. (flexible)
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 29,60
US$ 29,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 29,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 29,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
for tubing i.d. 0.25 in. (flexible)
fabricante / nombre comercial
CRC Press
calibre
1/4 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Spring-loaded, locking, made of PP with 316 SS springs and EPR seals. When pulled apart, both sides seal quickly and automatically, making couplings excellent for handling air-sensitive liquids. Available for flexible tubing or rigid PE and nylon tubing using a ferruleless nut. Max. pressure: 90 psi at 70°F. Working temp.: 32 to 230°F (air/water). Use same bore size for coupling insert and body.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)