Documentos clave
Z118656
Sigma-Aldrich
Scienceware® hand pumps
For use with 55 gal (220 L) drum, L 32 in. (81 cm)
About This Item
Código UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polyethylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H32887-0000
Longitud
32 in. (81 cm)
Adaptador
(51 mm)
2 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
All PE, delivers 6 oz/downstroke against a 12 ft (3.65 m) head of water and empties a drum within 1/8in. (3 mm) of the bottom. Mounted on 2 in. standard "V" threaded PE plug. Fits through 2 in. (51 mm) or larger opening. Uses: strong acids, alkalis, and inorganic solvents.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)