Z111538
Polystyrene vial for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
L 2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
Productos recomendados
disponibilidad
not available in EU
Longitud
2 in.
capacidad
1.0 mL
Diámetro
1/2 in.
Descripción general
With PE slip-on cap. For mulling with mineral oil. Use with Plexiglas® ball pestles, order separately.
Información legal
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)