Documentos clave
Z111554
Sigma-Aldrich
Steel vial and ball pestle for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
stainless steel, diam. × L 1/2 in. × 1.0 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 156,00
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 156,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel
disponibilidad
not available in EU
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × L
1/2 in. × 1.0 in.
Descripción general
For grinding and mixing hard materials. Includes 1/4 in. diam. ball pestle.
Información legal
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)