Documentos clave
Z107298
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
with 2 mm glass stopcock, capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 263,00
US$ 263,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 263,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 263,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type PTFE stopcock
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
250 mL
Descripción general
Mit NS Schliff. Passende Septen: Z10,072-2 oder Z12,435-4 (siehe Abschnitt Septen).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)