Documentos clave
Z137200
Ace round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 100 mL
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round bottom flasks
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 135,00
US$ 135,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 135,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 135,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
short
two-neck
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6936-30
capacidad
100 mL
Descripción general
24/40 joint. Side-arm is internally threaded for use with a nylon bushing. Will accommodate thermometers or bleed tubes up to 7 mm diam. Complete with bushing and FETFE® O-ring.
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)