Documentos clave
Z106380
Supelco
Shorty Vials®
volume 4 mL, neck thread, 15 ‑ 425, diam. × H 17 mm × 38 mm
Seleccione un Tamaño
200 EA
US$ 212,00
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 EA
US$ 212,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
clear borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
neck thread 15 ‑ 425
diám. × Al
17 mm × 38 mm
volumen
4 mL
Descripción general
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Vial only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Select caps and septa according to application.
Información legal
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)