27152
Tapón de rosca, parte superior sólida con revestimiento de PTFE, paquete de 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread
About This Item
Productos recomendados
Materiales
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
tamaño
15-425
Características
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
49 °C temp. limit
Adaptador
thread for 15-425
compatibilidad
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)