Documentos clave
Z104523
Sigma-Aldrich
PTFE beaker
capacity 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiales
PTFE
Características
graduations: no
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
250 mL
Descripción general
Chemically resistant except for molten alkali metal.
Temperature range: Subfreezing to 500°F (260°C). Resists adhesion of practically all materials.
Otras notas
Browse all plastic beakers
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)