Documentos clave
Z101141
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 18, L 12 in.
Sinónimos:
304 Stainless Steel Needle, Stainless Needle
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 4196
Longitud
12 in.
manómetro
18
Categorías relacionadas
Descripción general
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)