The "304" in Stainless Steel 304 syringe needle stands for the grade or type of stainless steel that it is made from, as in metallurgy.
Z116149
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 22, L 6 in.
Sinónimos:
Steel syringe needle
Seleccione un Tamaño
US$ 51,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 51,00
Productos recomendados
descripción
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 4176
Longitud
6 in.
manómetro
22
Categorías relacionadas
Descripción general
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What does the "304" stand for in the description of the Stainless steel 304 syringe needle?
1 answer-