Merck
Z116157
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 22, L 12 in.
Sinónimos:
304 stainless steel needle
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 96,50
US$ 96,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 96,50
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
US$ 96,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science
Longitud
12 in.
manómetro
22
Descripción general
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)