Merck
X1376
Sigma-Aldrich
p-Xylene-2-sulfonic acid hydrate
≥98%
Sinónimos:
2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 138,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 138,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O3S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
186.23 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98%
cadena SMILES
O.Cc1ccc(C)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
Clave InChI
VXKQOMCABCHKAQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for serum cholesterol determination.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A simple method for the determination of serum cholesterol.
D WATSON
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 5, 637-643 (1960-09-01)