Merck
W6942
Urea-13C,15N2
API for Clinical Studies, ≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
H215N13CO15NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
63.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
grado
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Ensayo
≥99% (CP)
mp
132-135 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)