W530238
Linseed oil
Certified organic (NOP)
Sinónimos:
Linseed oil
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Linum usitatissimum
Nivel de calidad
grado
Certified organic (NOP)
Kosher
origen
China origin
índice de refracción
n20/D 1.4795 (lit.)
n20/D 1.482
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
woody
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)