ME10-1KT
Fatty Acid Methyl Esters, Saturated Straight Chains
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 kit
concentración
(individually packaged in quantities indicated)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
single component solution
grupo funcional
carboxylic acid
ester
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Solo componentes del kit
- Caproic (C6:0) 1 g
- Caprylic (C8:0) 1 g
- Capric (C10:0) 1 g
- Lauric (C12:0) 1 g
- Myristic (C14:0) 1 g
- Palmitic (C16:0) 1 g
- Stearic (C18:0) 1 g
- Arachidic (C20:0) 1 g
- Behenic (C22:0) 1 g
- Lignoceric (C24:0) 100 mg
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.