Merck
W519030
Sigma-Aldrich
cis-3-Hepten-1-ol
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Beilstein:
1719803
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Kosher
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
92 °C/60 mmHg (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green
cadena SMILES
[H]\C(CCC)=C(/[H])CCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4-
Clave InChI
SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)