260290
1,2-Tetradecanediol
technical grade, 90%
Sinónimos:
1,2-Dihydroxytetradecane, 1,2-Tetradecylene glycol, Myristyl glycol, n-Tetradecane-1,2-diol
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
assay
90%
form
powder
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15/h14-16H,2-13H2,1H3
InChI key
DWANEFRJKWXRSG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.