W509434
2-Butanethiol
≥98%
Sinónimos:
sec-Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
vapor pressure
142 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
84.6-85.2 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
organoleptic
sulfurous
SMILES string
CCC(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?