149225
Dipropyl disulfide
98%
Sinónimos:
Propyl disulfide
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
mp
−86 °C (lit.)
densidad
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
cadena SMILES
CCCSSCCC
InChI
1S/C6H14S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?