Merck
B93989
Sigma-Aldrich
Dibutyl disulfide
97%
Sinónimos:
Butyl disulfide
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 123,00
100 ML
US$ 208,00
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 123,00
100 ML
US$ 208,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.36
Beilstein:
1735184
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
52 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
densidad
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCSSCCCC
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Lóránd Kiss et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 160(2), 398-407 (2017-10-04)
Recent in vitro and in vivo studies highlight the strong potential of dimethyl trisulfide (DMTS) as an antidote for cyanide (CN) intoxication. Due to its high oxygen demand, the brain is one of the main target organs of CN. The
K M Abdo et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 3(2), 69-74 (1983-03-01)
n-Butyl mercaptan (nBM) is a breakdown product of S,S,S,-tri-n-butyl phosphorotrithioate (DEF) and S,S,S-tri-n-butyl phosphorotrithioite (merphos) in hens and in the environment. n-Butyl disulfide (nBD) is an oxidation product of nBM. A single 500 mg/kg dose of nBM and nBD was