W506907
(1S)-(−)-Verbenona
≥93%
Sinónimos:
(1S,5S)-2-Pinen-4-ona, (1S,5S)-4,6,6-trimetilbiciclo[3,1.1]hept-3-es-2-ona
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
assay
≥93%
optical activity
[α]20/D −140°, c = 10 in ethanol
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
camphoraceous; minty; spicy
SMILES string
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI key
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Application
- Actividades antiinflamatorias y antinociceptivas del aceite esencial de Tagetes parryi A. Gray (Asteraceae) y verbenona: en este artículo se informa sobre los efectos antiinflamatorios y analgésicos de la (1S)-(−)-verbenona como parte del aceite esencial de Tagetes parryi, sugiriendo posibles aplicaciones terapéuticas para el manejo del dolor y la inflamación (González-Velasco et al., 2022).
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.