W379204
2-Pentanethiol
≥97%
Sinónimos:
2-Mercaptopentane, sec-Amyl mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(SH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
104.21
Número de FEMA:
3792
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
12.192
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
densidad
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(C)S
Características y beneficios
Unpleasant odor, sulfuraceous, gassy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)