Merck
W356905
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3(5 or 6)-ethoxypyrazine
mixture of isomers, 99%, FG
Sinónimos:
2-Ethoxy-3(5 or 6)-methylpyrazine
Seleccione un Tamaño
W356905-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 331,00
1 KG
US$ 1.450,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W356905-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 331,00
1 KG
US$ 1.450,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
138.17
Número de FEMA:
3569
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11921
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.067
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
densidad
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
nutty
cadena SMILES
CCOc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-10-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
MMKWCKGYULOKET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)