Merck
W313203
Sigma-Aldrich
2-Isobutil-3-metoxipirazina
≥99%, FG
Sinónimos:
2-Metoxi-3-isobutilpirazina, 2-metoxi-3-(2-metilpropil)pirazina
Seleccione un Tamaño
W313203-SAMPLE-K
US$ 85,70
100 G
US$ 535,00
500 G
US$ 1.990,00
1 KG
US$ 3.370,00
US$ 85,70
Fecha estimada de envío17 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W313203-SAMPLE-K
US$ 85,70
100 G
US$ 535,00
500 G
US$ 1.990,00
1 KG
US$ 3.370,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
FEMA Number:
3132
EC Number:
Council of Europe no.:
11338
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
14.043
NACRES:
NA.21
US$ 85,70
Fecha estimada de envío17 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
green; vegetable; pepper
SMILES string
COc1nccnc1CC(C)C
InChI
1S/C9H14N2O/c1-7(2)6-8-9(12-3)11-5-4-10-8/h4-5,7H,6H2,1-3H3
InChI key
UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
General description
La 2-isobutil-3-metoxipirazina es el principal constituyente aromático de los pimientos.[1] También se encuentra en los jalapeños[1] y en las patatas al horno.[2]
Application
  • Evaluación de la inocuidad de los ingredientes de fragancia del RIFM, 2-isobutil-3-metoxipirazina, número de registro CAS 24683-00-9: en esta evaluación de inocuidad se revisan los datos toxicológicos de la 2-isobutil-3-metoxipirazina, garantizando su uso seguro en fragancias (API et al., 2024).
  • Las manipulaciones fuente-sumidero tienen implicaciones importantes para los flavonoides y los aromas de la baya de vid y el vino que van más allá de los cambios en la acumulación de azúcar en la baya: en este artículo se discute el impacto de la 2-isobutil-3-metoxipirazina en el aroma del vino, centrándose en las prácticas agrícolas y su influencia en la calidad de la uva (Martínez-Lüscher y Kurtural, 2023).
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile components and pungency in fresh and processed Jalapeno peppers.
Huffman VL, et al.
Journal of Food Science, 43(6), 1809-1811 (1978)
Volatile flavour components of baked potato flesh. A comparison of eleven potato cultivars.
Duckham SC, et al.
Molecular Nutrition And Food Research, 45(5), 317-323 (2001)
Katja Suklje et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(37), 9454-9461 (2012-09-06)
Grape berries were classified according to diameter and total soluble solids (TSS) to study the effect of light and temperature on methoxypyrazines (MPs), glutathione (GSH), and hydroxycinnamates (HCAs) during the ripening of Sauvignon blanc. The light exposure of the fruiting
Philippus Alberts et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(20), 9347-9355 (2009-10-08)
An LC-MS/MS method for the trace-level determination of 3-alkyl-2-methoxypyrazines in Sauvignon blanc wines is described. 3-Isobutyl-2-methoxypyrazine (IBMP), 3-isopropyl-2-methoxypyrazine (IPMP) and 3-sec-butyl-2-methoxypyrazine (SBMP) were analyzed by reversed phase liquid chromatography coupled to atmospheric pressure chemical ionization, as electrospray ionization was found
Maria Staiano et al.
Biopolymers, 89(4), 284-291 (2007-12-22)
The effects of hydrostatic pressure on the structure and stability of porcine odorant-binding protein (pOBP) in the presence and absence of the odorant molecule 2-isobutyl-3-methoxypyrazine (IBMP) were studied by steady-state and time-resolved fluorescence spectroscopy as well as by molecular dynamics
Protocolos
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt