Merck
W353205
Sigma-Aldrich
3-Decen-2-one
predominantly trans, ≥97%, stabilized, FG
Seleccione un Tamaño
W353205-SAMPLE-K
US$ 59,80
100 G
US$ 110,00
1 KG
US$ 621,00
US$ 59,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W353205-SAMPLE-K
US$ 59,80
100 G
US$ 110,00
1 KG
US$ 621,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH=CHCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número de FEMA:
3532
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11751
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.121
NACRES:
NA.21
US$ 59,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥97%
contiene
α-Tocopherol. synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
125 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; jasmine; vegetable
cadena SMILES
CCCCCC\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
Clave InChI
JRPDANVNRUIUAB-CMDGGOBGSA-N
Descripción general
3-Decen-2-one occurs naturally in certain species of mushroom.[1][2]
Aplicación
Possible applications: Apricot, peach, watermelon, pear, cucumber, and tropical fruits, dairy flavors such as milks creams and cheeses. Fatty notes in chicken, fat replacers and lard. Used in mandarin, tangerine, grapefruit and other citrus flavors.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 1 to 5 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Mushrooms.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Character impact odorants from wild mushroom (Lactarius hatsudake) used in Japanese traditional food.
Miyazawa M, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 25(4), 197-201 (2010)
Volatile Composition of Some Cultivated and Wild Culinary-Medicinal Mushrooms from Hungary.
Csoka M, et al.
International Journal of Medicinal Mushrooms, 19(5) (2017)
Svenja Nörenberg et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(40), 8913-8922 (2017-09-19)
A homologous series of 4-mercapto-2-alkanols (C5-C10) was used to investigate the impact of the stereochemistry on the sensory properties of a class of naturally occurring polyfunctional thiols having a 1,3-oxygen-sulfur functionality. Stereoisomers were obtained via syntheses of racemic mixtures and
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 71-71 (2000)