Merck
W356511
Sigma-Aldrich
D-Dihidrocarvona, mezcla de isómeros
natural, 97%, FG
Sinónimos:
p-Ment-8-en-2-ona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Número de FEMA:
3565
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11703
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.128
NACRES:
NA.21
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
caraway; spicy; herbaceous; ethereal; woody; minty
cadena SMILES
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Clave InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural occurence: Caraway seed, celery seed, dill, patchouli, spearmint, buchu and pepper
Aplicación
The dual, herbal-minty quality of this compound will add an interesting twist to mint flavors as well as to celery, caraway, dill and herbal flavors, especially intended for cough drops and oral care products. At very low levels, it will add depth to tropical flavors like lychee, guava, passion fruit and rambutan.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 1%[1]
Taste at 2-4ppm[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 52-52 (2014)